Få mere at vide
BD Microlance 3 specielle kanyler
Artikelnummer. 10450864
Skift visning
Nålemåler:
21 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Nålemåler unitSize
10450864 21 G Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10450864 Leverandør BD Leverandørnr. 301156
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Anvendes til en punktering med lav smerte med den tredobbelte facetfasning. BD Biosciences™ Microlance 3 Special Cannula overflade er behandlet med ultralyd og præcist afmålt silicium coated.
  • Ekstremt tynde vægge muliggør høje strømningshastigheder
  • Kombineret Luer-/BD-Luer-Lock adapter
  • Gennemsigtig, farvekodet (grøn) plastikadapter
  • Pakket i 100 engangspakninger for at bevare steriliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Silikonebelagt
Farve Grøn adapter
Oversigt Microlance
Nålemåler 21 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.81 mm
Inkluderer Luer/Luer-Lock adapter
Latex fri Ja
Længde (engelsk) Nål 1 tomme
Produkttype Tyndvæggen Hypodermic Nål
Nålespids stil Tredobbelt facet, kort skråkant