Få mere at vide
BD Fixable Viability Stain 700
Description
- Permeable plasmacellemembraner, såsom dem, der findes i nekrotiske celler, tillader intracellulær diffusion af farvestof og kovalent binding til højere samlede koncentrationer af aminer end i ikke-permeable levende celler
- Nekrotiske celler til stede i en typisk in vitro assay-mærkning med højere niveauer af farvestof øger deres fluorescensintensitet 10-20 gange i forhold til levedygtige celler
- Mærkede celler kan fikseres med formaldehyd til nedstrøms dekontaminering, frysning og/eller permeabilisering og efterfølgende intracellulær farvning, mens en stabil levedygtighedsfarvningsfluorescens opretholdes
- Ophidset af rød laser (med et excitationsmaksimum på 657nm)
- Fluorescensemission maksimalt 700nm
- Ansøgninger: Flowcytometri, Intracellulær farvning
Specifications
Specifications
| Mængde | 100μ g |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, intracellulær farvning (flowcytometri) (testet under udvikling) |