Få mere at vide
BD BD Biosciences Fixerbar Viability Stain 620
Beskrivelse
- Reagerer med og binder kovalent til celleoverflade og intracellulære aminer
- Permeable plasmacellemembraner, såsom dem, der findes i nekrotiske celler, tillader intracellulær diffusion af farvestof og kovalent binding til højere samlede koncentrationer af aminer end i ikke-permeable levende celler
- Nekrotiske celler til stede i en typisk in vitro assay-mærkning med højere niveauer af farvestof øger deres fluorescensintensitet 10-20 gange i forhold til levedygtige celler
- Mærkede celler kan fikseres med formaldehyd til nedstrøms dekontaminering, frysning og/eller permeabilisering og efterfølgende intracellulær farvning, mens en stabil levedygtighedsfarvningsfluorescens opretholdes
- Begejstret af gul-grøn laser (med et excitationsmaksimum på 523nm), men er også godt begejstret af den blå laser
- Fluorescensemission maksimum på 617nm
- Ansøgninger: Flowcytometri, Intracellulær farvning
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100μ g |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, intracellulær farvning (flowcytometri) (testet under udvikling) |