Få mere at vide
BD BBL™ Trypticase™ Sojaagar m/5 % fåreblod/ MacConkey II, I Plate™ Forberedte medier
Mængde:
100/Pk.
20/Pk.
Medietype:
Trypticase™ Sojaagar (TSA II ), MacConkey II Agar
Trypticase™ Soy Agar (TSA II), MacConkey II Agar
Beskrivelse
Tripticase sojaagar (TSA II )
- Til visualisering af hæmolytiske reaktioner produceret af mange bakteriearter
- Selektivt og differentielt pletteringsmedium til påvisning af coliforme organismer og enteriske patogener
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Trypticase™ Sojaagar (TSA II ), MacConkey II Agar |
| Formulering | Trypticase™ Sojaagar med 5 % fåreblod (TSA II ): Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 14,5 g/l, papaisk fordøjelse af sojabønnemel 5 g/l, natriumchlorid 5 g/l, agar 14 g/l, vækstfaktorer 1,5 g/l, defibrineret fåreblod 5 %; MacConkey II-agar: Pancreasfordøjelse af gelatine 17,0 g/l, natriumchlorid 5,0 g/l, pancreasfordøjelse af kasein 1,5 g/l, neutral rød 0,03 g/l, peptisk fordøjelse af animalsk væv 1,5 g/l, krystalviolet 0,001 g/l,/0g. Agar 13,5 g/l, galdesalte 1,5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af kræsne mikroorganismer og visualisering af hæmolytiske reaktioner |
| Emballagetype | Plade |
| Mængde | 100/Pk. |