Få mere at vide
Gibco™ Difco™ Trypton Pepton
Artikelnummer. p-4898022
Mængde:
1 lb.
5 pund
25 lb.
Artikelnummer. 16289761
Brand: Gibco™ 211921
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance LUO
Indhold og opbevaring Storage conditions: 2°C to 25°C.  Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Form Powder
Produkttype Bacterial Media
Format Bottle
Til brug med (applikation) Dehydrated culture media
Mængde 1 lb.
Kilde Animal Origin