Få mere at vide
Gibco™ Difco™ Trypton Pepton
Artikelnummer. 17787009
Mængde:
1 lb.
5 pund
25 lb.
Artikelnummer. 17787009
Brand: Gibco™ 211922
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance LUO, MUO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C.  Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Bakterielle medier
Format Spand
Til brug med (applikation) Dehydreret dyrkningsmedie
Mængde 5 pund
Kilde Animalsk oprindelse