Få mere at vide
Cytiva BBL™ Taxo™ Kulhydratskiver: Trehalose
Artikelnummer. 11939327
Koncentration:
20 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11939327
Brand: Cytiva 231100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til identifikation baseret på kulhydratgæringsmønstre
  • 0,5 tommer skiver imprægneret med ca. 20 mg kulhydrat pr. skiver
  • Alternativ til fremstilling og opbevaring af kulhydratopløsninger eller medier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Trehalose (TR)
Koncentration 20 mg
Emballagetype disk
Mængde Hver