Få mere at vide
BD BACTEC™ Subkultur aerob udluftningsenhed
Artikelnummer. 10157785
Skift visning
Produkttype:
Aerob udluftningsenhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10157785 Aerob udluftningsenhed Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10157785 Leverandør BD Leverandørnr. 249560
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Forudsat og klar til brug sikker-enhed til subkultur af positiv BD BACTEC blodkulturflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aerob udluftningsenhed
Til brug med (udstyr) BACTEC™ Blodkultursystem