Få mere at vide
BD BBL™ Sensi-Disc™ Følsomhedstestskive Amikacin 2 , AN-30
Description
Absorberende papirskiver af høj kvalitet imprægneret med nøjagtigt bestemte mængder af antibiotika eller andre kemoterapeutiske midler.
- Anvender Bauer-Kirby disc diffusionstestmetode
- Anvendes i selvtampende dispensere
- Diske, der indeholder certificerbare midler, indsendes til FDA til analyse og certificering før distribution. Tydeligt markeret på begge sider med bogstaver og tal, der angiver agent og koncentration
- Patroner med hver 50 diske sælges enkeltvis eller i pakker med 10 stk
Specifications
Specifications
| Antimikrobielle midler | Amikacin |
| Koncentration | 30 μg |
| Emballagetype | disk |
| Mængde | 10/Pk. |