Få mere at vide
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimikrobielle følsomhedstestskiver, Fosfomycin 82
Artikelnummer. 11727594
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11727594 Hver Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11727594 Leverandør BD Leverandørnr. 231709
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Anvendes til semikvantitativ in vitro-testning ved agardiskdiffusionstestprocedure af visse kræsne bakterielle patogener
  • 6 mm skiver imprægneret med nøjagtigt bestemte mængder af antibiotika eller kemoterapeutiske midler
  • Er tydeligt markeret på begge sider med bogstaver og tal, der angiver middel og stofindhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Fosfomycin
Koncentration 200 μg
Emballagetype disk
Mængde Hver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD BBL Sensi-Disc Fosfomycin 200
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (2R-cis)-(3-Methyloxiranyl)phosphonic acid, compound with 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Til in vitro diagnostisk brug