Få mere at vide
BD BBL™ Erstatningsreagenser til Gram-farvesæt
Mængde:
3,8 l
4 x 250 ml
Type:
Gram jod
Gram jod (stabiliseret)
Grundlæggende Fuchsin
Safranin
Plet type:
Grundlæggende Fuchsin
Jod
Safranin
Pakningsstørrelse:
1000ml
3.8 L
Beschreibung
- Komplet farvesæt reducerer rod forbundet med Gram-farvningsprocedurer
- Brudsikker løsningsflaske har en hængslet spothætte, der gør det let at regulere flowet og hjælper med at forhindre pletter og spild
- Farvekodede etiketter muliggør hurtig identifikation af reagenser
- Stabiliseret jodopløsning kræver ingen blanding og har en lang holdbarhed
Bestellinformation
Tilgængelig i pakker med fire 250 ml flasker eller individuelle en-gallon flasker; salg af B12542 er begrænset fra Californien
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Safranin |
| Mængde | 4 x 250 ml |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til at farve mikroorganismer fra kulturer eller prøver ved differential gram-metoden |
| Opbevaringskrav | 15° til 30 °C |
| Plet type | Safranin |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur