Få mere at vide
BD BBL™ Kanin koagulase plasma
Artikelnummer. 11965105
Skift visning
Mængde:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
150ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11965105 10 x 3 ml Pakke med 10
11758852 10 x 15 ml 150ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965105 Leverandør BD Leverandørnr. 240827
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kvalitativ bestemmelse af stafylokokkers patogenicitet ved hjælp af direkte rørmetode
Koagulase binder plasmafibrinogen, hvilket får organismerne til at agglutinere eller plasma til at størkne. BBL Koagulaseplasma, kanin og BBL Coagulase Plasma Rabbit med EDTA anbefales til at udføre den direkte rørtest. På brugstidspunktet testes både positive og negative kontrolkulturer for at kontrollere ydeevnen af koagulaseplasmaet.
  • Produkttype: diagnostiske reagenser og adjuvanser
  • Grupperinger: C Produkter
  • Type: Koagulasetestning
  • Holdbarhed: 1095 dage
  • Etiketten har Naturgummi Latex-erklæring
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Koagulase kaninplasma
Til brug med (applikation) Kvalitativ bestemmelse af stafylokokkers patogenicitet ved hjælp af direkte rørmetode
Mængde 10 x 3 ml
Arter Kanin