Få mere at vide
BD BBL™ Forberedt flaskemedie: Bufret natriumchloridpeptonopløsning (pH 7,0)
Artikelnummer. 15144172
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Certificeringer/compliance:
ISO/DIS, 11014
USP, EP, JP
Emballagetype:
Steril forberedt infusionsflaske, 10/Pk.
Steril klargjort infusionsflaske, 25/Pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Certificeringer/compliance Emballagetype Pakningsstørrelse
15144172 500 mL USP, EP, JP Steril forberedt infusionsflaske, 10/Pk. Pakke med 10
15124172 100 mL ISO/DIS, 11014 Steril klargjort infusionsflaske, 25/Pk Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15144172 Leverandør BD Leverandørnr. 257087
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Anvendes til at opløse, suspendere og fortynde testprøver
  • Anvendes til fremstilling af suspensioner af organismer til testning af mediers vækstfremmende og hæmmende egenskaber ved undersøgelse af ikke-sterile farmaceutiske produkter for specificerede mikroorganismer
  • Væske giver osmotisk stabilitet, stabil pH-værdi
  • Bevarer levedygtigheden af mikroorganismer under forberedelse af prøver
  • Overfladeaktive ingredienser eller inaktivatorer af antimikrobielle midler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udseende Farveløs, klar
ATCC® 16404, 6633, 10231, 8739, 9027, 6538
Bouillon type Bufferet natriumchlorid peptonopløsning
Cap Type Stopper med ring
Certificeringer/compliance USP, EP, JP
Farve Klar
Indhold og opbevaring 5 °C til 25 °C
Oprindelsesland USA
Registrerer Mikroorganismer
Form Væske
Format Flaske
Fremstillingsoprindelse USA
Medietype Bufret natriumchloridpeptonopløsning
Fremstillingsmetode Klar til brug
Produkttype Peptone
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse Ikke-pertentlige organismer
Test Type Medietest
Fyld volumen 500 mL
Formulering Proteose Pepton No.3 1,0g/L, Kaliumdihydrogenfosfat 3,6g/L, Dinatriumhydrogenfosfat (dihydrat) 7,2g/L, Natriumchlorid 4,3g/L
Til brug med (applikation) Påvisning af mikroorganismer fra lægemiddel-, fødevare-, miljø- eller vandprøver
Inkluderer Injektionsprop og trækring
Inkubationstid 2 hr.
Emballagetype Steril forberedt infusionsflaske, 10/Pk.
Produktlinje BBL
Mængde 500 mL
Prøvetype Mad, vand
Fremstillingskvalitet USP, EP, JP