Få mere at vide
BD BBL™ Mycoflask™ Todd Hewitt Bouillon forberedte medier
Beskrivelse
Rør med tætte hætter skal åbnes forsigtigt for at undgå skader på grund af glasbrud.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Todd Hewitt bouillon |
| Formulering | Hjerteinfusion fra (faste stoffer) 3,1g/L, Pepton 20g/L, Dextrose 2g/L, Natriumchlorid 2g/L, Natriumfosfat 0,4g/L, Natriumkarbonat 2,5g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af beta-hæmolytiske streptokokker |
| Emballagetype | Rør med tæt hætte |
| Mængde | 5 mL |
Til in vitro diagnostisk brug.