Få mere at vide
BD BBL™ Mycoflask™ Thioglycollate Prepared Media beriget med vitamin K1 og hemin
Description
Rør med tætte hætter skal åbnes forsigtigt for at undgå skader på grund af glasbrud.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 |
| Farve | Lysegul |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Thioglycolat medium |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 17 g/l, papaisk fordøjelse af sojabønnemel 3 g/l, dextrose 6 g/l, natriumchlorid 2,5 g/l, natriumthioglycollat 0,5 g/l, agar 0,7 g/l, L-cystin 0,25 g/l, natriumsulfit 0,25 g/l, natriumsulfit. 0,005 g/l, vitamin K1 0,001 g/l |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af kræsne og ikke kræsne mikroorganismer |
| Emballagetype | Størrelse K rør med tæt hætte |
| Mængde | 10 x 8 mL |
Til in vitro diagnostisk brug.