Få mere at vide
BD BBL™ Mycoflask™ Thioglycolat (flydende) tilberedt medium
Beskrivelse
Dette medium er i stand til at understøtte god vækst af en lang række kræsne organismer, af både patogene og ikke-patogene arter.
- Neutraliser antibakteriel aktivitet af kviksølvforbindelser
- Før brug∽ 30 % af mediet bør oxideres
Rør med tætte hætter skal åbnes forsigtigt for at undgå skader på grund af glasbrud.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, AOAC , BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Farve | Lys beige |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Thioglykolat (væske) |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15g/L, L-Cystin 0,5g/L, Dextrose (vandfri) 5g/L, Gærekstrakt 5g/L, Natriumchlorid 2,5g/L, Natriumthioglycolat 0,5g/L, Resazurin 0,001g/0,75 Agar. |
| Til brug med (applikation) | Sterilitetstest af biologiske lægemidler og til dyrkning af anaerober, aerobe og mikroaerofile |
| Emballagetype | Rør |
| Mængde | 100 x 8 mL |
Til in vitro diagnostisk brug.