Få mere at vide
BD BBL™ Mycoflask™ Næringsagar-skråninger
Beskrivelse
Rør med tætte hætter skal åbnes forsigtigt for at undgå skader på grund af glasbrud.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, AOAC , BAM, CCAM, COMPF, ISO , SMWW, USDA |
| Farve | Beige |
| Form | Pulver |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Næringsagar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af gelatine 5g/l, oksekødekstrakt 3g/l, agar 15g/l |
| Til brug med (applikation) | Til optælling af organismer i Vand, spildevand, afføring |
| Emballagetype | Rør med tæt hætte |
| Mængde | 100 pakke |
Til in vitro diagnostisk brug