Få mere at vide
BD BBL™ Middlebrook OADC Enrichment
Beskrivelse
- Dehydreret format
- Kulturmedier
- DNR (Latex) fri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Tilsætningsstof | Middlebrook OADC Enrichment |
| Form | Viskos |
| Til brug med (applikation) | Dehydreret dyrkningsmedie |
| Emballagetype | Rør |
| Mængde | 10 x 20 mL |