Få mere at vide
BD BBL™ MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tube: Reagenser
Artikelnummer. p-180720
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11766924
Brand: BD 245114
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder overlegen detektionstid i et brugervenligt, fluorescerende testformat
  • Skaber et miljø, der er egnet til hurtig mykobakteriel vækst
  • Anbefales til testning af sputum, afføringsprøver, kropsvæsker og væv
  • Røret bruger fluorometrisk teknologi til at hjælpe med aflæsning af resultater
  • Under UV-lys udsender en positiv test en levende orange fluorescerende glød ved rørbunden og ved menisken; en negativ test viser lidt eller ingen glød
  • Mykobakterierne kan fjernes fra røret til yderligere test
  • Til brug suppleres røret med MGIT OADC berigelse og MGIT PANTA™ Antibiotikumblanding, inokuler med den forberedte prøve og inkuber
  • Rør passer ind i standardprocedurer for dekontaminering og affaldsbortskaffelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Til brug med (applikation) Til påvisning og gendannelse af mykobakterier, testning af sputum, afføringsprøver, kropsvæsker og væv
Mængde 6 hætteglas