Få mere at vide
BD BBL™ MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tube: Reagenser
Beskrivelse
- Skaber et miljø, der er egnet til hurtig mykobakteriel vækst
- Anbefales til testning af sputum, afføringsprøver, kropsvæsker og væv
- Røret bruger fluorometrisk teknologi til at hjælpe med aflæsning af resultater
- Under UV-lys udsender en positiv test en levende orange fluorescerende glød ved rørbunden og ved menisken; en negativ test viser lidt eller ingen glød
- Mykobakterierne kan fjernes fra røret til yderligere test
- Til brug suppleres røret med MGIT OADC berigelse og MGIT PANTA™ Antibiotikumblanding, inokuler med den forberedte prøve og inkuber
- Rør passer ind i standardprocedurer for dekontaminering og affaldsbortskaffelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Medietype | Panta Antibiotic Mixture |
| Til brug med (applikation) | Til påvisning og gendannelse af mykobakterier, testning af sputum, afføringsprøver, kropsvæsker og væv |
| Mængde | 6 hætteglas |