Få mere at vide
BD BBL™ IsoVitaleX™ Berigelse
Artikelnummer. 11798163
Skift visning
Mængde:
5 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11798163 5 x 10 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 11798163 Leverandør BD Leverandørnr. 211876
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
BD BBL™ IsoVitaleX™ Enrichment er et kemisk defineret supplement, der anvendes som et tilsætningsstof til medier til dyrkning af ernæringsmæssigt kræsne mikroorganismer.
  • GC Agar suppleret med hæmoglobin og BBL IsoVitaleX Berigelse (i stedet for gærkoncentrat) giver et forbedret medium til isolering af mikroorganismer
  • Berigelse giver V-faktor (nicotinamidadenindinukleotid, NAD) til Haemophilus-arter
  • Giver også vitaminer, aminosyrer, coenzymer, dextrose, ferri-ioner og andre faktorer, som forbedrer væksten af patogen Neisseria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof IsoVitaleX™ Berigelse
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Dehydreret dyrkningsmedie
Emballagetype Hætteglas
Mængde 5 x 10 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • isovitalex enrichment
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid