Få mere at vide
BD BBL™ Middlebrook OADC Enrichment
Artikelnummer. 17434923
Skift visning
Mængde:
6 x 100 mL
Artikelnummer. Mængde
17434923 6 x 100 mL
1 options
Artikelnummer. 17434923 Leverandør BD Leverandørnr. 212240
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Anvendes i kvalitative procedurer til isolering og dyrkning af mykobakterier. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment er et dehydreret kulturmedie.
  • 100 ml pr. flaske (6/sp)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof Middlebrook OADC Enrichment
Form Viskos
Til brug med (applikation) Middlebrook 7H10 Agar
Emballagetype Flaske
Mængde 6 x 100 mL