Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ TB-farvesæt ZN
Artikelnummer. 11738193
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11738193
Brand: BD 212520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
En 250 ml flaske hver: Carbolfuchsin ZN, Decolorizer og Methylene Blue
Til farvning af mykobakterier ved Ziehl-Neelsen (varm) syrefast procedure
Pletter udstrygninger fremstillet fra prøver og kulturer, der mistænkes for at indeholde mykobakterier til tidlig formodet diagnose af mykobakteriel infektion og karakterisering af bakterieisolater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TB-farvesæt ZN
Mængde 1 stk.
Inkluderer Carbol fuchsin ZN, affarvningsmiddel og methylenblåt
Format Væske
Til brug med (applikation) Til farvning af mykobakterier ved Ziehl-Neelsen (varm) syrefast procedure
Opbevaringskrav 15° til 30 °C
Emballagetype Flaske
Plet type Pletsæt ZN (Carbolfuchsin ZN, affarvningsmiddel og methylenblåt)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TB stain set ZN
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol, phenol,basic fuchsin, ethanol, methanol, hydrochloric acid
Til in vitro diagnostisk brug.