Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ TB fluorescerende pletsæt M
Mængde:
4 Pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
En 250 ml flaske hver: Auramine M, affarvningsmiddel og kaliumpermanganat
Pletter udstrygninger fremstillet fra prøver og kulturer, der mistænkes for at indeholde mykobakterier til tidlig formodet diagnose af mykobakteriel infektion og karakterisering af bakterieisolater.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TB fluorescerende pletsæt |
| Mængde | 4 Pakke |
| Inkluderer | Auramine M, affarvningsmiddel og kaliumpermanganat |
| Format | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Til farvning af mykobakterier ved Morse, Blair, Weiser og Sproat fluorescerende procedure |
| Opbevaringskrav | 15° til 30 °C |
| Emballagetype | Flaske |
| Plet type | Fluorescerende pletsæt M (Auramine M, affarvningsmiddel, kaliumpermanganat) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kit Tb Fluorescent Stain Kit M
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P235-Opbevares køligt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol, phenol,4,4'-carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline]
Til in vitro diagnostisk brug.