Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ TB Carbolfuchsin ZN
Mængde:
4 x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Pletter udstrygninger fremstillet fra prøver og kulturer, der mistænkes for at indeholde mykobakterier til tidlig formodet diagnose af mykobakteriel infektion og karakterisering af bakterieisolater.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Carbol Fuchsin |
| Mængde | 4 x 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til at farve udstrygninger fremstillet fra prøver og kulturer, der mistænkes for at indeholde mykobakterier til tidlig formodet diagnose af mykobakteriel infektion og karakterisering af bakterieisolater |
| Opbevaringskrav | 15° til 30 °C |
| Emballagetype | Flaske |
| Plet type | Carbolfuchsin ZN |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TB Carbolfuchsin ZN
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol, phenol
Til in vitro diagnostisk brug.