Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ Medier Additiver/Ingredienser/Reagenser: Skummetmælk
Artikelnummer. 11792994
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11792994 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11792994 Leverandør BD Leverandørnr. 232100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Differentiere organismer baseret på koagulation og proteolyse af kasein. BBL™/Difco™ Medietilsætningsstoffer/ingredienser/reagenser: Skummetmælk kan tilsættes medier.
  • Differentiering af organismer baseret på koagulation og proteolyse af kasein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA, HCS
Indhold og opbevaring <30 °C
Tilsætningsstof Skummetmælk
Form Dehydreret
Til brug med (applikation) Fremstilling af mikrobiologiske dyrkningsmedier
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g