Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ Medier Additiver/Ingredienser/Reagenser: Rosolsyre
Artikelnummer. 11713004
:
Rosolsyre, brugt med mFC bouillonbase og mFC agar; BD Difco; 1g
Artikelnummer. 11713004
Brand: BD 232281
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug med mFC bouillonbase og mFC agar til påvisning og optælling af fækale coliformer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring <30 °C
Tilsætningsstof Rosolsyre
Form Krystallinsk pulver
Til brug med (applikation) Påvisning og optælling af fækale coliformer, m-FC bouillonbase og m-FC agar
Emballagetype Hætteglas
Mængde 1 g
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: rosolic acid