Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Proteosepeptone
Beskrivelse
- Bacto Proteosepeptoner er enzymatiske fordøjelsnedbrydninger af protein
- Studier viser, at ingen enkelt peptone er den mest egnede kvælstofkilde til alle mikrobiologiske anvendelser
- Disse fund førte til udviklingen af Bacto Proteosepepton, Bacto Proteosepepton nr. 2 og Bacto proteosepepton nr. 3. Bacto Proteose Peptone nr. 4 er en spraytørret version af Bacto Proteose Peptone.
- Bacto Proteosepepton bruges til fremstilling af mikrobiologiske kulturmedier og til produktion af bakterielle toksiner
- Opbevar ved 2° til 25 °C under kølige, tørre forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | LUO, MUO |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Dehydrerede, fritflydende granuler |
| Produkttype | Bakterielle medier |
| Format | Spand |
| Til brug med (applikation) | Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer |
| pH | 6,6 –7,6 (1,0% opløsning ved 25 °C) |
| Produktlinje | Bacto |
| Mængde | 10 kg |
| Vis mere |