Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Pepton
Artikelnummer. 16229761
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Format:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
10kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format unitSize
16229761 10 kg Spand 10kg
16299741 500 g Flaske 500g
16219761 2 kg Spand -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16229761 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 211830
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Bacto Peptone er en animalsk oprindelse (AO) enzymatisk fordøjelse af kvæg- og svineproteiner.
Bacto Peptone er en enzymatisk fordøjelse af animalsk oprindelse af kvæg- og svineproteiner. Næringsværdien af Bacto Peptone er i høj grad afhængig af en kombination af en ubetydelig mængde proteaser, høj koncentration af komplekse bestanddele og et unikt aminosyreindhold, der gør denne pepton til en stærk nitrogenkilde. Kunder har med succes brugt dette supplement med en række forskellige celletyper, herunder Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae og svinenyreceller til at producere bioterapeutika og vacciner til dyresundhedsapplikationer.
Funktioner:
  • En stærk nitrogenkilde
  • Unikt aminosyreindhold
  • Høj koncentration af komplekse bestanddele
Anvendelser af Bacto Peptone omfatter:
  • Vacciner til dyresundhedsapplikationer
  • Produktion af bioterapeutika
  • Pattedyrcellekultur
  • Mikrobiel gæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance LUO, MUO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Celletype Bakterier
Form Pulver
Produkttype Bakterielle medier
Format Spand
Til brug med (applikation) Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer
Produktlinje Bacto
Mængde 10 kg
Kilde Animalsk oprindelse