Få mere at vide
BD BBL™/Difco™ Medier Additiver/Ingredienser/Reagenser: Penicillinasekoncentrat
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Koncentration | 10000000U/ml |
| Tilsætningsstof | Penicillinase |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer |
| Emballagetype | Rør |
| Mængde | 20 mL |