Få mere at vide
BD BBL™ Trypticase™ Sojabouillon (Sojabønne-kaseinfordøjelsesmedium)
Mængde:
500 g
5 lb.
25 lb.
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2.3kg
500g
Beskrivelse
Trypticase Sojabouillon (Soybean-Casein Digest Medium) er et generelt medium, der anvendes i kvalitative procedurer til dyrkning af kræsne og ikke-kræsne mikroorganismer fra en række forskellige kliniske og ikke-kliniske prøver. TSB er et næringsrigt medium, der understøtter væksten af en lang række mikroorganismer, herunder almindelige aerobe, fakultative og anaerobe bakterier og svampe.
- Denne formulering er inkluderet i USP som et medium til brug ved udførelse af mikrobiel optællingstest og test for specificerede mikroorganismer ved testning af ikke-sterile farmaceutiske produkter.
- TSB blev valgt af USDA Animal and Plant Health Inspection Service til at påvise levedygtige bakterier i levende vacciner.
- TSB anbefales til test af bakterielle forureninger i kosmetik og overholder etablerede standarder i fødevareindustrien.
- På grund af sin evne til at fremme vækst anbefales TSB også til brug som inokulumbouillon til test af antimikrobiel følsomhed ved skivediffusion og agarfortynding som standardiseret af Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
- Anvendes i isolering af: Aspergillus brasiliensis ( niger ) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica underartenterica serotype Typ028us a 8 Staphylocochimurium 5
Certificeringer
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Farve | Light tan to yellow (prepared) |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Form | Dehydreret (fritflydende, homogen) |
| Medietype | Trypticase Soja bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Dextrose 2.5g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af fastidiøse og ikke-fastidiøse mikroorganismer fra en række kliniske og ikke-kliniske prøver |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 25 lb. |