Få mere at vide
BD BBL™ Dehydreret kulturmedie: Mueller Hinton II bouillon (kation-justeret)
:
Mueller Hinton II bouillon (kation-justeret); 500 g
Beskrivelse
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Mueller Hinton II bouillon (kation-justeret)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Mueller Hinton II bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Oksekødsekstrakt 3 g/l, syrehydrolysat af kasein 17,5 g/l, stivelse 1,5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Antimikrobiel modtagelighedstest af mikroorganismer ved bouillonfortyndingsmetode |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |