Få mere at vide
BD BBL™ Dehydreret kulturmedie: Middlebrook ADC Enrichment
Artikelnummer. 11718173
Skift visning
Mængde:
20 mL
100 mL
Emballagetype:
Flaske
Rør
Pakningsstørrelse:
200ml
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Pakningsstørrelse
11718173 20 mL Rør 200ml
11756924 100 mL Flaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11718173 Leverandør BD Leverandørnr. 211887
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Anvendes som væksttilskud til mikrobiologisk forskning. BD Difco™ BBL™ Middlebrook ADC berigelse anbefales til isolering og dyrkning af mykobakterier og andre mikrober
  • Dehydreret format
  • Kulturmedier
  • DNR (Latex) fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof Middlebrook ADC
Form Væske
Til brug med (applikation) Dehydreret dyrkningsmedie
Emballagetype Rør
Mængde 20 mL