missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD BBL™ Dehydreret kulturmedie: MacConkey Agar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO, 9000, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | MacConkey agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af gelatine 17 g/l, peptoner (kød og kasein) 3 g/l, laktose 10 g/l, galdesalte 1,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 13,5 g/l, neutral rød 0,03 g/l, krystalviolet/l 1 m |
| Til brug med (applikation) | Isolering af Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Proteus mirabilis 12453, Salmonella enterica underart enterica serotype Typhimurium 14028, Shigella flexneri 12022, Escherichia coli 8739 |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bottle MacConkey Agar
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H371-Kan forårsage organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: bile salts
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?