Få mere at vide
BD BBL™ Dehydreret kulturmedie: Cary-Blair Transportmedium
:
Cary-Blair transportmedium; 500 g
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CCAM |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Cary-Blair transportmedium |
| Produkttype | Cary-Blair Transportmedium |
| Formulering | Natriumthioglykolat 1,5 g/l, dinatriumfosfat 1,1 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Til opsamling, transport og konservering af mikrobiologiske prøver, især Vibrio cholerae |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cary and Blair Transport Medium
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium mercaptoacetate