Få mere at vide
BD BBL™ Dehydreret kulturmedie: Brucella bouillon
Artikelnummer. 11708113
:
Brucella bouillon; 500 g
Artikelnummer. 11708113
Brand: BD 211088
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dehydreret form til bekvemmelighed for laboratoriet og biobearbejdningsspecialisten. BD Difco™ BBL™ Dehydrerede kulturmedier: Brucella Bouillon er en del af et stort udvalg af dehydrerede medier.
  • Dehydreret
  • Kulturmedier
  • Brucella bouillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CCAM, ISO , USDA
Form Dehydreret
Medietype Brucella bouillon
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 10g/L, Peptisk fordøjelse af animalsk væv 10g/L, Dextrose 1g/L, Gærekstrakt 2g/L, Natriumchlorid 5g/L, Natriumbisulfit 0,1g/L
Til brug med (applikation) Dyrkning af Brucella-organismer
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g