Få mere at vide
BD BBL™ Dehydreret kulturmedie: Brain Heart Infusion
Beskrivelse
- Formulering: Hjernehjerteinfusion fra (faste stoffer) 6g/L, Peptisk fordøjelse af animalsk væv 6g/L, Pancreasfordøjelse af gelatine 14,5g/L, Dextrose 3g/L, Natriumchlorid 5g/L, Dinatriumfosfat 2,5g/L
Certificeringer
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO , MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Hjernehjerteinfusion |
| Produkttype | Hjernehjerteinfusion |
| Formulering | Hjernehjerteinfusion fra (faste stoffer) 6g/L, Peptisk fordøjelse af animalsk væv 6g/L, Pancreasfordøjelse af Gelatine 14,5g/L, Dextrose 3g/L, Natriumchlorid 5g/L, Dinatriumfosfat 2,5g/L |
| Til brug med (applikation) | Til kræsne, ikke-kræsne, aerob og anaerob |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |