Få mere at vide
BD BBL™ Koagulaseplasma, kanin, med citrat
Beskrivelse
Identifikation af stafylokokker er baseret på mikroskopisk undersøgelse, kolonial morfologi og kulturelle og biokemiske karakteristika. Stafylokokker forbundet med akut infektion kan størkne plasma. Det mest udbredte og generelt accepterede kriterium til identifikation af disse patogene organismer er baseret på tilstedeværelsen af enzymet koagulase.
Staphylococcus aureus producerer to typer koagulase, fri og bundet. Fri koagulase er et ekstracellulært enzym, der produceres, når organismen dyrkes i bouillon. Bundet koagulase, også kendt som klumpningsfaktoren, forbliver knyttet til organismens cellevæg. I den direkte rørtest virker fri koagulase frigivet fra cellen på prothrombin i koagulaseplasmaet og giver et thrombinlignende produkt. Dette produkt virker derefter på fibrinogen og danner en fibrinkoagel.
- Fås i 10-rørspakninger, der rekonstitueres til 3ml eller 15ml til brug i den direkte rørmetode
- Opbevar rekonstitueret plasma ved 2 –8 °C i op til 14 dage, eller aliquot og frys straks i op til 30 dage
Specifications
Specifications
| Farve | Lysebrun |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Lyofiliseret, flydende |
| Produkttype | Koagulase kaninplasma |
| Formulering | Lyofiliseret kaninplasma med 0,85 % natriumcitrat og 0,85 % natriumchlorid |
| Til brug med (applikation) | Kvalitative procedurer til identifikation af Staphylococcus aureus |
| Mængde | 10 x 3 ml |
| Arter | Kanin |