Få mere at vide
BD BBL™ Koagulaseplasma, kanin, med citrat
Artikelnummer. 11738852
Skift visning
Mængde:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11738852 10 x 15 ml Pakke med 10
11728852 10 x 3 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738852 Leverandør BD Leverandørnr. 240661
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Rekonstituerer til brug i den direkte rørmetode. BD™ BBL™ Koagulaseplasma, kanin, med citrat er et lyofiliseret reagens til kvalitativt at identificere og bestemme patogeniciteten af Staphylococcus aureus.
Identifikation af stafylokokker er baseret på mikroskopisk undersøgelse, kolonial morfologi og kulturelle og biokemiske karakteristika. Stafylokokker forbundet med akut infektion kan størkne plasma. Det mest udbredte og generelt accepterede kriterium til identifikation af disse patogene organismer er baseret på tilstedeværelsen af enzymet koagulase.
Staphylococcus aureus producerer to typer koagulase, fri og bundet. Fri koagulase er et ekstracellulært enzym, der produceres, når organismen dyrkes i bouillon. Bundet koagulase, også kendt som klumpningsfaktoren, forbliver knyttet til organismens cellevæg. I den direkte rørtest virker fri koagulase frigivet fra cellen på prothrombin i koagulaseplasmaet og giver et thrombinlignende produkt. Dette produkt virker derefter på fibrinogen og danner en fibrinkoagel.
  • Fås i 10-rørspakninger, der rekonstitueres til 3ml eller 15ml til brug i den direkte rørmetode
  • Opbevar rekonstitueret plasma ved 2 –8 °C i op til 14 dage, eller aliquot og frys straks i op til 30 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysebrun
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Lyofiliseret, flydende
Produkttype Koagulase kaninplasma
Formulering Lyofiliseret kaninplasma med 0,85 % natriumcitrat og 0,85 % natriumchlorid
Til brug med (applikation) Kvalitative procedurer til identifikation af Staphylococcus aureus
Mængde 10 x 15 ml
Arter Kanin