Få mere at vide
BD BBL™ Cefinase™ β-Lactamase detektionsdiske
Artikelnummer. 11742974
Skift visning
Mængde:
50 skiver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11742974 50 skiver Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11742974 Leverandør BD Leverandørnr. 231650
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Hver skive bruges til at teste en enkelt bakteriestamme for tilstedeværelsen afΒ -lactamase
Hurtig test bruges til at isolere kolonier af Neisseria gonorrhoeae , Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae og anaerobe bakterier til produktion afΒ -lactamase:
  • En kvart tomme skive imprægneret med nitrocefin, et kromogent cephalosporin
  • Når en bakterie producererΒ -laktamase i betydelige mængder, den gulfarvede skive bliver rød i det område, hvor isolatet er udtværet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Nitrocefin
Indhold og opbevaring -20 °C til +8 °C
Emballagetype disk
Mængde 50 skiver