Få mere at vide
BD BBL™ AFB Slides
Artikelnummer. 11722964
Skift visning
Mængde:
50 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11722964 50 Pk. Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11722964 Leverandør BD Leverandørnr. 231391
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til evaluering og kontrol af kvaliteten af syrefaste og fluorescerende farvningsreagenser og farvningsteknikker til påvisning af syrefaste baciller (AFB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kontrolslide
Mængde 50 Pk.
Til in vitro diagnostisk brug.