Få mere at vide
Gibco™ Acidicase™ Pepton
Beskrivelse
Acidicase Pepton er et saltsyrehydrolysat af kasein. Fremstillingsprocessen producerer et kaseinhydrolysat, som har et højt saltindhold på cirka 37% og kvælstofindhold på cirka 8%. Hydrolysen af kaseinet, et mælkeprotein rigt på aminosyrenitrogen, gennemføres, indtil alt nitrogen er omdannet til aminosyrer eller andre forbindelser af relativ enkelhed. Kasein indeholder lidt cystin og mangler tryptofan, som ødelægges ved syrebehandlingen.
Funktioner:
- Saltsyrehydrolysat af kasein
- Kosttilskud til animalsk oprindelse (AO)
- Mælkeprotein rigt på aminosyre-nitrogen
Anvendelser af Acidicase Peptone inkluderer:
- Beregnet til brug som kosttilskud i vitaminprøver, modtagelighedstest og andre laboratoriemedier samt mikrobiel fermentering, hvor det høje saltindhold ikke forstyrrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 25 °C under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. |
| Form | Fast stof |
| Produkttype | Bakterielle medier |
| Format | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Kosttilskud i vitaminanalyse, modtagelighedstest og andre laboratoriemedier og mikrobiel fermentering |
| Produktlinje | Acidicase |
| Mængde | 500 g |
| Kilde | Animalsk oprindelse |