Få mere at vide
BD Bacto™ Dehydreret kulturmedie: Tryptosefosfatbouillon
Artikelnummer. 11719012
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11719012 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11719012 Leverandør BD Leverandørnr. 260300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Dehydrerede medier til isolering, påvisning og dyrkning af en bred vifte af mikroorganismer
Dyrkning af kræsne mikroorganismer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance BAM
Form Dehydreret
Format Flaske
Til brug med (applikation) Dyrkning af en bred vifte af kræsne mikroorganismer
Mængde 500 g