Få mere at vide
BD Bacto™ Dehydreret kulturmedie: Todd Hewitt Bouillon
Artikelnummer. p-4901289
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Pail
Spand
Til brug med (applikation):
Hemolytic Streptococci growth
Hæmolytiske streptokokker vækst
Form:
Dehydrated
Dehydreret
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11708962
Brand: BD 249240
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Til dyrkning af gruppe A streptokokker, patogene mikroorganismer eller som bloddyrkningsmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret
Medietype Todd Hewitt bouillon
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Hjerteinfusion fra 500 g 3,1 g/l, Neopeptone 20 g/l, dextrose 2 g/l, natriumklorid 2 g/l, dinatriumfosfat 0,4 g/l, natriumkarbonat 2,5 g/l
Til brug med (applikation) Hæmolytiske streptokokker vækst
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g