Få mere at vide
BD Bacto™ Dehydreret kulturmedie: Todd Hewitt Bouillon
Artikelnummer. 11708962
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Pail
Spand
Til brug med (applikation):
Hemolytic Streptococci growth
Hæmolytiske streptokokker vækst
Form:
Dehydrated
Dehydreret
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Til brug med (applikation) Form unitSize
11708962 500 g Flaske Hæmolytiske streptokokker vækst Dehydreret 500g
11798952 10 kg Spand Hæmolytiske streptokokker vækst Dehydreret 10kg
11788952 2 kg Pail Hemolytic Streptococci growth Dehydrated 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11708962 Leverandør BD Leverandørnr. 249240
Edge
Til dyrkning af gruppe A streptokokker, patogene mikroorganismer eller som bloddyrkningsmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret
Medietype Todd Hewitt bouillon
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Hjerteinfusion fra 500 g 3,1 g/l, Neopeptone 20 g/l, dextrose 2 g/l, natriumklorid 2 g/l, dinatriumfosfat 0,4 g/l, natriumkarbonat 2,5 g/l
Til brug med (applikation) Hæmolytiske streptokokker vækst
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g