Få mere at vide
BD Bacto™ dehydreret agar
Artikelnummer. p-4886721
Mængde:
100 g
454 g
2000 g
Emballagetype:
Beholder
Flaske
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
454g
Artikelnummer. 11768223
Brand: BD 214050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Oprenset størkningsmiddel. BD Difco™ Bacto™ dehydreret agar er oprenset for at fjerne uvedkommende stoffer.
Oprenset størkningsmiddel. BD Difco™ Bacto™ dehydreret agar er oprenset for at fjerne uvedkommende stoffer.
  • Fremmede stoffer, pigmenterede portioner og salte reduceres til et minimum
  • Fine, lyse granulater
  • Praktisk til vejning og håndtering
Bestemmer motilitet og vækst hos anaerober og mikroaerofiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tilsætningsstof Agar
Form Dehydreret
Til brug med (applikation) Bestemmelse af motilitet og vækst af anaerober og mikroaerofile
Emballagetype Flaske
Mængde 100 g