Få mere at vide
BD Bacto™ dehydreret agar
Artikelnummer. 11768223
Skift visning
Mængde:
100 g
454 g
2000 g
Emballagetype:
Beholder
Flaske
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Pakningsstørrelse
11768223 100 g Flaske 100g
10455513 454 g Flaske 454g
11758223 2000 g Beholder 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11768223 Leverandør BD Leverandørnr. 214050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Oprenset størkningsmiddel. BD Difco™ Bacto™ dehydreret agar er oprenset for at fjerne uvedkommende stoffer.
Oprenset størkningsmiddel. BD Difco™ Bacto™ dehydreret agar er oprenset for at fjerne uvedkommende stoffer.
  • Fremmede stoffer, pigmenterede portioner og salte reduceres til et minimum
  • Fine, lyse granulater
  • Praktisk til vejning og håndtering
Bestemmer motilitet og vækst hos anaerober og mikroaerofiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tilsætningsstof Agar
Form Dehydreret
Til brug med (applikation) Bestemmelse af motilitet og vækst af anaerober og mikroaerofile
Emballagetype Flaske
Mængde 100 g