Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Trypton
Artikelnummer. 16279751 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16279751 500 g 500g
16269751 10 kg -
16259751 2 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16279751 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 211705
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
En animalsk oprindelse (AO) bugspytkirtelfordøjelse af kasein.
  • Bacto Trypton er en animalsk oprindelse (AO) bugspytkirtelfordøjelse af kasein
  • Det er inkluderet i standardmetoders manuelle applikationer og er opført i reagenssektionen i United States Pharmacopeia som opfylder specifikationerne for en pancreasfordøjelse af kasein, en komponent i mange af de anførte medier
  • Næringsprofilen af dette tilskud er unik, idet det giver en række næringsstoffer
  • Kunder har brugt dette supplement i fermenteringsapplikationer og vist, at det med succes understøtter væksten af mange bakteriearter under produktionen af dyresundhedsvacciner
  • Dette inkluderer Escherichia coli og Fusobacterium og Agrobacterium arter, når de bruges sammen med Bacto Gærekstrakt
  • Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere ved 2° til 25 °C
Funktioner:
  • Pancreas fordøjelse af kasein
  • Udviklet under undersøgelse af en pepton, der er særlig velegnet til fremstilling af indol af bakterier
  • Kosttilskud af animalsk oprindelse
Ansøgninger af Bacto Trypton inkluderer:
  • Fungerer godt i fermenteringsapplikationer
  • Anvendes sammen med almindelige organismer såsom Escherichia coli, såvel som ualmindelige organismer såsom kiselalger Nitzschia laevis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance LUO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Dehydreret
Produkttype Bakterielle medier
Format Flaske
Til brug med (applikation) Dehydreret dyrkningsmedie
Produktlinje Bacto
Mængde 500 g
Kilde Animalsk oprindelse