Beskrivelse
- Bacto Trypton er et animalsk (AO) pancreas-digest af casein
- Det er inkluderet i standardmetodemanualer og er opført i reagenssektionen i United States Pharmacopeia som noget, der opfylder specifikationerne for en pancreasdigest af kasein, en komponent i mange af de nævnte medier
- Ernæringsprofilen for dette tilskud er unik, idet det indeholder en række næringsstoffer
- Kunder har brugt dette tilskud i fermenteringsapplikationer og vist, at det med succes understøtter væksten af mange bakteriearter under produktionen af dyresundhedsvacciner
- Dette inkluderer Escherichia coli samt Fusobacterium- og Agrobacterium-arter, når de bruges sammen med Bacto gærekstrakt
- Opbevar under kølige, tørre forhold i vellukkede beholdere ved 2° til 25 °C
Funktioner:
- Pancreasdigest af kasein
- Udviklet under undersøgelse af en pepton, der er særligt velegnet til fremstilling af indol af bakterier
- Kosttilskud af animalsk oprindelse
Anvendelser af Bacto trypton omfatter:
- Fungerer godt i fermenteringsapplikationer
- Anvendelse med almindelige organismer som Escherichia coli samt sjældne organismer som diatomen Nitzschia laevis
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | LUO, MUO |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Bakterielle medier |
| Format | Spand |
| Til brug med (applikation) | Dehydreret dyrkningsmedie |
| Produktlinje | Bacto |
| Mængde | 10 kg |
| Kilde | Dyreoprindelse |