Få mere at vide
BD Assay fortyndingsmiddel
Beskrivelse
- Kan bruges med Flex Set-analyser
- Opbevaringsbuffer: vandig bufret opløsning indeholdende føtalt bovint serum og≤ 0,09% natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay fortyndingsmiddel |
| Inkluderer | Opbevaring Buffer af vandig Bufret opløsning indeholdende føtalt bovint Serum og≤ 0,09% natriumazid |
| Mængde | 30 ml |
| Form | Væske |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.